Learn More
1,4-Cyclohexanedimethanol, Mixture of cis and trans 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10285670 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
500 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10285670 500 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10285670 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 154925000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Cyclohexanedimethanol
Namenshinweis 99%
CAS 105-08-8
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H16O2
Strukturformel C6H10(CH2OH)2
Brechungsindex 1.4880 to 1.4900 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00001512,MFCD00066360
Menge 500 g
Synonym 1,4-cyclohexanedimethanol, trans-1,4-cyclohexanedimethanol, chdm, 1,4-bis hydroxymethyl cyclohexane, rikabinol dm, cyclohexane-1,4-dimethanol, 1,4-chidm, 1,4-dimethylolcyclohexane, 4-hydroxymethyl cyclohexyl methanol, 1,4-cyclohexanedimethanol, cis
InChI-Schlüssel YIMQCDZDWXUDCA-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1CCC(CO)CC1
IUPAC-Name [4-(Hydroxymethyl)cyclohexyl]methanol
Molekulargewicht (g/mol) 144.21
PubChem CID 7735
Formelmasse 144.21
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Viscous Liquid After Melting