Learn More
1,4-Cyclohexandimethanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,4-Cyclohexanedimethanol |
| CAS | 105-08-8 |
| Summenformel | C24 H30 O3 Si |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane, 1,4-Cyclohexamethylenebis(methylol), 1,4-Cyclohexane dimethylol, 1,4-Dimethylolcyclohexane, CHDM, CHDM-D, Cyclohex-1,4-ylenedimethanol, NSC 44508, Rikabinol DM, Sky CHDM, Vibracure A 240 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H30O3Si/c1-24(2,3)28(19-10-6-4-7-11-19,20-12-8-5-9-13-20)26-17-18-14-15-22-21(18)16-23(25)27-22/h4-13,18,21-22H,14-17H2,1-3H3/t18-,21+,22+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](OC[C@H]1CC[C@@H]2OC(=O)C[C@@H]12)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-Name | (3aS,4S,6aS)-4-[[tert-Butyl(diphenyl)silyl]oxymethyl]-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 394.579 |
| Formelmasse | 394.196 |