Learn More
1,4-Cyclohexandion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498973
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498973 100 g 100 Gramm
11488973 25 g 25 Gramm
11408983 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498973 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11100.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 637-88-7 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
1,4-Cyclohexanedione is used in the preparation of 1,4 benzoquinone and bromoorganics. It is also used to study the influence of visible light on the bromate-1,4-cyclohexanedione-ferroin oscillating reaction. It plays a vital role in pharmaceuticals, plant growth regulator and as a conducting material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Cyclohexandion wird bei der Herstellung von 1,4-Benzochinon und Bromorganika verwendet. Wird auch zur Untersuchung des Einflusses von sichtbarem Licht auf die Bromat-1,4-Cyclohexandione-Ferroin-oszillierende Reaktion verwendet. Spielt eine wichtige Rolle für Pharmazeutika, Pflanzenwachstumsregulatoren und als leitfähiges Material.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 637-88-7
Summenformel C6H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 112.128
MDL-Nummer MFCD00001606
InChI-Schlüssel DCZFGQYXRKMVFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-cyclohexanedione, tetrahydroquinone, 1,4-dioxocyclohexane, 1,4-cyclohexandione, 1,4 cyclohexane dione, 1,4-cyclohexane-dione, cyclohexan-1,4-dione, pubchem13686, cyclohexane-1,4-quinone, acmc-1b8ar
PubChem CID 12511
ChEBI CHEBI:28286
IUPAC-Name Cyclohexan-1,4-dion
SMILES C1CC(=O)CCC1=O
Spécification
Chemischer Name oder Material 1,4-Cyclohexanedione
Schmelzpunkt 77°bis 78 °C
Siedepunkt 132°C (20 mmHg)
Flammpunkt 132°C (269°F)
Menge 100 g
Beilstein 774152
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol and ethanol.
Formelmasse 112.13
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.