Learn More
1,4-Cyclohexandion Monoethylenacetal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428603
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11428603
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10408.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4746-97-8 | C8H12O3 | 156.181 g/mol
1,4-Cyclohexanedione is used in the preparation of series of potent analgesic compounds. 1,4-Cyclohexanedione is also used as a building block in the synthesis of tritium labelled probes for the autoradiography study of the dopamine reuptake complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Cyclohexanedion wird zur Herstellung einer Reihe von potenten Analgetika verwendet. 1,4-Cyclohexandion wird auch als Baustein bei der Synthese von Tritium-markierten Sonden zur Autoradiographie-Untersuchung des Dopaminwiederaufnahmekomplexes eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform & Methanol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren. Sorgen Sie während des Gebrauchs für ausreichende Belüftung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4746-97-8
Summenformel C8H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 156.181
MDL-Nummer MFCD00010214
InChI-Schlüssel VKRKCBWIVLSRBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-one, 1,4-cyclohexanedione monoethylene acetal, 1,4-cyclohexanedione monoethylene ketal, 1,4-cyclohexanedione monoethyleneacetal, 1,4-dioxa-spiro 4.5 decan-8-one, 1,4-cyclohexanedione monoethyleneketal, cyclohexane-1,4-dione monoethylene ketal, 1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-one
PubChem CID 567415
IUPAC-Name 1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-on
SMILES C1CC2(CCC1=O)OCCO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Cyclohexanedione monoethylene acetal
Schmelzpunkt 72°C to 75°C
Menge 5 g
Beilstein 117631
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform & methanol.
Formelmasse 156.18
Reinheit (%) 97%