Learn More
1,4-Cyclohexandion, TRC
Artikelnummer. 30367146
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30367146 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30367146 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98799025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Cyclohexanedione
CAS 637-88-7
Summenformel C6H8O2
Menge 25 g
Synonym 1,4-Dioxocyclohexane, NSC 7192, Tetrahydroquinone
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H2
SMILES O=C1CCC(=O)CC1
IUPAC-Name Cyclohexan-1,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 112.13