Learn More
1,4-Cyclohexandion, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,4-Cyclohexanedione |
| CAS | 637-88-7 |
| Summenformel | C6H8O2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 1,4-Dioxocyclohexane, NSC 7192, Tetrahydroquinone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H8O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H2 |
| SMILES | O=C1CCC(=O)CC1 |
| IUPAC-Name | Cyclohexan-1,4-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 112.13 |