Learn More
1,4-Diacrylylpiperazin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,4-Diacrylylpiperazine |
| CAS | 6342-17-2 |
| Summenformel | C10 H14 N2 O2 |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H14N2O2/c1-3-9(13)11-5-7-12(8-6-11)10(14)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2 |
| SMILES | C=CC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)C=C |
| IUPAC-Name | 1-(4-prop-2-enoylpiperazin-1-yl)prop-2-en-1-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 194.23 |
| Formelmasse | 194.1055 |