Learn More
1,4-Diaminoanthrachinon, tech. 90 %
Artikelnummer. 11464220
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464220 25 g 25 Gramm
11419446 100 g 100 Gramm
11429446 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464220 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19156.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Verwendung als Zwischenprodukt synthetischer Farbstoffe. Verwendung von reduktiven Anthrachinon-Farbstoffen und Dispergierfarbstoffen sowie Säurefarbstoffen und Zwischenprodukten. Zum violetten Dispergieren von Farbstoffen. Mit verschiedenen Metallatomen oxidiertes 1,4-Diaminoanthrachinon führt zur Leitung von Koordinationspolymeren, die aus durch Metallatome verbundenen difunktionalen Ligandenmolekülen bestehen. 1, 4-Diaminoanthrachinon ist für Solarzellenanwendungen geeignet. Eine hybride fotoleitende Si/Poly (1, 4-Diaminoanthrachinon)-Diode für optische Sensoranwendungen. Dient als sequenzielle Integration des Mediators in die elektrochemische Erfassung von Glucose auf einer Goldelektrode.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Pyridin, die Schwierigkeiten, schwer löslich in heißem Anilinacetat, Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128-95-0
Summenformel C14H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 238.25
MDL-Nummer MFCD00001224
InChI-Schlüssel FBMQNRKSAWNXBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diaminoanthraquinone, disperse violet 1, krisolamine, 9,10-anthracenedione, 1,4-diamino, grasol violet r, seacyl violet r, acetate red violet r, 1,4-diamino anthraquinone, setacyl violet r, oil violet r
PubChem CID 31420
IUPAC-Name 1,4-Diaminoanthracol-9,10-Dion
SMILES NC1=CC=C(N)C2=C1C(=O)C1=CC=CC=C1C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Diaminoanthraquinone
Schmelzpunkt 260°C to 265°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 2216556
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,pyridine,the difficulties,slightly soluble in hot aniline acetate,ethanol.
Formelmasse 238.25
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch