Learn More
1,4-Diaminobutan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,4-Diaminobutane is used as a precursor in many biological systems and synthon for amido-ureas. It is involved in the synthesis of nylon 46 by reacting with adipic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,4-Diaminobutan wird als Vorläufer in vielen biologischen Systemen und als Synthon für Amidoharnstoffe verwendet. Es ist an der Synthese von Nylon 46 durch Reaktion mit Adipinsäure beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Äther und Alkohol.
Hinweise
Unverträglich mit Säuren, starken Oxidationsmitteln, Aldehyden, Säureanhydriden und Säurechloriden.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,4-Diaminobutane |
| Schmelzpunkt | 25°C to 28°C |
| Dichte | 0.877 |
| Siedepunkt | 158°C to 160°C |
| Flammpunkt | 63°C (145°F) |
| Strukturformel | H2N(CH2)4NH2 |
| Brechungsindex | 1.4569 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN2928 |
| Beilstein | 605282 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 1,4-Diaminobutane
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Tetramethylenediamine