Learn More
1,4-Diaminobutandihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30366085
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30366085 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30366085 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD416020100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Putrescine dihydrochloride
CAS 333-93-7
Summenformel C4 H12 N2 . 2 Cl H
Menge 100 g
Synonym 1,4-Butanediamine, hydrochloride (1:2), 1,4-Butanediamine, dihydrochloride (8CI,9CI), 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Putrescine dihydrochloride, Putrescine hydrochloride, Tetramethylenediamine dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.NCCCCN
IUPAC-Name Butan-1,4-diamin;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 161.07
Formelmasse 160.0534