Learn More
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]Oktan, TRC
Artikelnummer. 30367184
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2.50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30367184 100 g 100 Gramm
30355723 2.5 g 2.50 Gramm
30353755 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30367184 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD417145100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 280-57-9
Summenformel C6H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 112.17
Synonym 1,4-Ethylenepiperazine, 33LSI, 33LV, A 33, A 33LV, AE 33, Activator 105E, Amicure TEDA, Bicyclo[2.2.2]-1,4-diazaoctane, Catalyst A 33, D 33LV, Dabco, Dabco 33, Dabco 33LV, Dabco 33S, Dabco 3LV, Dabco A 33, Dabco Crystal, Dabco Crystalline, Dabco D 0134, Dabco H 1010, Dabco L 1202, Dabco S 25, Jeffcat TD 100, Kaolizer 31, L 33, L 33E, LC 96003, LV 33, Lupragen N 201, Minico L 1020, N,N'-endo-Ethylenepiperazine, NSC 56362, Niax A 33, PC CAT TD 33, PC-TD, PT 301, PT 301 (catalyst), PUR 812, Polycat 33LV, S 25, S 33, TD 100, TED, TEDA, TEDA 33, TEDA 33P, TEDA L 33, TEDA-L 25B, TEDA-L 33B, Tegamine 33, Tego Amine, Tegoamin 33, Texacat TD 100, Texacat TD 33, Thancat TD 33, Thancat TD 33A, Toral SM 2, Toyocat L 33, Toyocat TEDA L 33, Triethylenediamine, 1,4-Ethylenepiperazine, 33LV, A 33, AE 33, Activator 105E, Bicyclo[2.2.2]-1,4-diazaoctane, D 33LV, Dabco, Dabco 33LV, Dabco 3LV, Dabco Crystal, Dabco Crystalline, Dabco L 1202, Dabco S 25, Jeffcat TD 100, Kaolizer 31, L 33, L 33E, LC 96003, LV 33, Minico L 1020, N,N'-endo-Ethylenepiperazine, NSC 56362, Niax A 33, PC CAT TD 33, PC-TD, Polycat 33LV, TD 100, TED, TEDA, Teda L 33, Tegamine 33, Tego Amine, Tegoamin 33, Texacat TD 100, Texacat TD 33, Thancat TD 33, Thancat TD 33A, Toral SM 2, Toyocat L 33, Toyocat TEDA L 33, Triethylenediamine
IUPAC-Name 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]Octan
SMILES C1CN2CCN1CC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H12N2/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8/h1-6H2
Formelmasse 112.1