Learn More
(+/-)-1,4-Diazabicyclo[4.4.0]Dekan, TRC
Artikelnummer. 30368170
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30368170 250 mg 250 Milligramm
30355409 100 mg 100 Milligramm
30368704 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30368170 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD417580250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4430-75-5
Summenformel C8H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 140.23
IUPAC-Name 2,3,4,6,7,8,9,9a-octahydro-1H-pyrido[1,2-a]pyrazin
SMILES C1CCN2CCNCC2C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-1,4-Diazabicyclo[4.4.0]decane
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H16N2/c1-2-5-10-6-4-9-7-8(10)3-1/h8-9H,1-7H2
Formelmasse 140.1313