Learn More
1,4-Dibenzylpiperazine.2HCl, 1mg/ml in Acetonitrile/Water : 1/1 (as free base), Lipomed
Artikelnummer. 30464053
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30464053 1 mL 1 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30464053
Marke: Lipomed LPMDBZ1578HC1LAH
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
1,4-Dibenzylpiperazine.2HCl, 1mg/ml in Acetonitrile/Water : 1/1 (as free base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dibenzylpiperazine Dihydrochloride
CAS 2298-55-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,4-Dibenzylpiperazine Dihydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C18 H22 N2 . 2 Cl H
Konzentration 1 mg/mL
Synonym Piperazine, 1,4-bis(phenylmethyl)-, hydrochloride (1:2), Piperazine, 1,4-dibenzyl-, dihydrochloride (7 CI,8 CI)
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.Cl.C(N1CCN(Cc2ccccc2)CC1)c3ccccc3
IUPAC-Name 1,4-dibenzylpiperazine;dihydrochloride
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 339.3
Menge 1 mL
Formelmasse 338.1317 g/mol