Learn More
1,4-Dibrom-2,5-dimethylbenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3778161 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10642192 50 g Glasflasche 50 Gramm
10455295 250 g Glasflasche 250 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10642192
Marke: Thermo Scientific 279010500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1074-24-4 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1074-24-4
Summenformel C8H8Br2
Molekulargewicht (g/mol) 263.96
MDL-Nummer MFCD00000091
InChI-Schlüssel QENIALCDPFDFHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromo-p-xylene, benzene, 1,4-dibromo-2,5-dimethyl, p-xylene, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-1,4-dimethylbenzene, 2,5-dimethyl-1,4-dibromobenzene, 2,5-dibromo-4-xylene, 2,4-dibromobenzene, p-xylene,5-dibromo, pubchem14829, acmc-1c2tg
PubChem CID 66175
IUPAC-Name 1,4-dibrom-2,5-dimethylbenzol
SMILES CC1=CC(Br)=C(C)C=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Dibromo-2, 5-dimethylbenzene
Schmelzpunkt 72.0°C to 75.0°C
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Menge 50 g
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5430 to 1.5450
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Formelmasse 263.95
Reinheit (%) 98+%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dibromo-2,5-dimethylbenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.