Learn More
1,4-Dibrom-2-Methylbenzol, TRC
Artikelnummer. 30378271
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30378271 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30378271 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD425883500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-dibromotoluene
CAS 615-59-8
Summenformel C7 H6 Br2
Menge 500 mg
Synonym Benzene, 1,4-dibromo-2-methyl-, Toluene, 2,5-dibromo- (6CI,7CI,8CI), 1,4-Dibromo-2-methylbenzene, 1,4-Dibromotoluene, 2,5-Dibromotoluene, 3,6-Dibromotoluene, NSC 6222
InChI-Formel InChI=1S/C7H6Br2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
SMILES Cc1cc(Br)ccc1Br
IUPAC-Name 1,4-Dibromo-2-Methylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 249.93
Formelmasse 247.8836