Learn More
1,4-Dibrombutan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,4-Dibromobutane |
| CAS | 110-52-1 |
| Summenformel | C4H8Br2 |
| Menge | 500 g |
| Synonym | 1,4-Dibromobutane, NSC 71435, Tetramethylene Dibromide, Tetramethylenebromide, α,ω-Dibromobutane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2 |
| SMILES | BrCCCCBr |
| IUPAC-Name | 1,4-Dibrombutan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 215.91 |
| Formelmasse | 213.8993 |