Learn More
1,4-Dibromnaphthalin, TRC
Artikelnummer. 30375453
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30375453 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30375453 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD42542510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dibromonaphthalene
CAS 83-53-4
Summenformel C10 H6 Br2
Menge 10 g
Synonym Naphthalene, 1,4-dibromo- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,4-Dibromonaphthalene (ACI)
InChI-Formel InChI=1S/C10H6Br2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
SMILES Brc1ccc(Br)c2ccccc12
IUPAC-Name 1,4-Dibromnaphthalin
Molekulargewicht (g/mol) 285.96
Formelmasse 283.8836