Learn More
1,4-Dibromoctafluorbutan, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11389365
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11389365 25 g 25 Gramm
11379365 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389365 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16736.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 335-48-8
Summenformel C4Br2F8
Molekulargewicht (g/mol) 359.839
MDL-Nummer MFCD00153112
InChI-Schlüssel RWWUGYJWSVESJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dibromooctafluorobutane, 1,4-dibromoperfluorobutane, butane, 1,4-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro, acmc-209i1o, 1,4-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-butane, butane,1,4-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro, 1,4-bis bromanyl-1,1,2,2,3,3,4,4-octakis fluoranyl butane
PubChem CID 2736783
IUPAC-Name 1,4-Dibrom-1,1,2,2,3,3,4,4-Octafluorbutan
SMILES C(C(C(F)(F)Br)(F)F)(C(F)(F)Br)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dibromooctafluorobutane
Dichte 2.098
Siedepunkt 96°C to 98°C
Strukturformel Br(CF2)4Br
Brechungsindex 1.352
Menge 25 g
Beilstein 1777536
Formelmasse 359.84
Reinheit (%) 98%