Learn More
1,4-Dibrompentan, TRC
Artikelnummer. 30364153
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30364153 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30364153 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD07131010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dibromopentane
CAS 626-87-9
Summenformel C5H10Br2
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H10Br2/c1-5(7)3-2-4-6/h5H,2-4H2,1H3
SMILES CC(Br)CCCBr
IUPAC-Name 1,4-Dibrompentan
Molekulargewicht (g/mol) 229.95
Formelmasse 227.9149