Learn More
1,4-Dichlor-2-Butin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10605342 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. 10605342
Marke: Thermo Scientific Acros undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 821-10-3 | C4H4Cl2 | 122.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 821-10-3
Summenformel C4H4Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 122.98
MDL-Nummer MFCD00000981
InChI-Schlüssel RCHDLEVSZBOHOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dichloro-2-butyne, 2-butyne, 1,4-dichloro, 1,4-dichlorobutyne, 2-butyne,4-dichloro, 1,4 dichloro-2-butyne, 1,4-dichloro-2-butine, 1,4-dichloro-but-2-yne, acmc-209pn5, wln: g2uu2g, 4-01-00-00973 beilstein handbook reference
PubChem CID 13182
IUPAC-Name 1,4-dichlorobut-2-in
SMILES ClCC#CCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Dichloro-2-butyne
Namenshinweis 99%
Dichte 1.2500g/mL
Siedepunkt 165°C to 168°C
Flammpunkt 160°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCH2C∽CCH2Cl
Brechungsindex 1.5030 to 1.506
Menge 25 mL
Relative Dichte 1.25
Formelmasse 122.98
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dichloro-2-butyne
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.