Learn More
1,4-Dichlor-5,6,7,8-Tetrahydro-5,8-Ethanophalazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353706
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11353706 1 g 1 Gramm
11363706 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353706 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14835.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 202823-67-4 | C10H10Cl2N2 | 229.104 g/mol
1,4-Dichloro-5,6,7,8-tetrahydro-5,8-ethanophthalazine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Dichlor-5,6,7,8-tetrahydro-5,8-ethanophalazin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 202823-67-4
Summenformel C10H10Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 229.104
MDL-Nummer MFCD01075667
InChI-Schlüssel GZIFYLGNTOAIJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dichloro-5,6,7,8-tetrahydro-5,8-ethanophthalazine, acmc-20ap2h, 5,8-ethanophthalazine, 1,4-dichloro-5,6,7,8-tetrahydro, 3,6-dichloro-4,5-diazatricyclo 6.2.2.0<2,7> dodeca-2 7 ,3,5-triene, 3,6-dichloro-4,5-diazatricyclo 6.2.2.0^ 2,7 dodeca-2,4,6-triene, 1s,8s-3,6-dichloro-4,5-diazatricyclo 6.2.2.0 2 ,? dodeca-2,4,6-triene, 3,6-dichloro-4,5-diazatricyclo 6.2.2.0 2 ,? dodeca-2 7 ,3,5-triene, 3,6-dichloro-4,5-diazatricyclo 6.2.2.0 2 ,? dodeca-2,4,6-triene
PubChem CID 6416107
SMILES C1CC2CCC1C3=C2C(=NN=C3Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dichloro-5,6,7,8-tetrahydro-5,8-ethanophthalazine
Schmelzpunkt 208°C to 211°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 229.11
Reinheit (%) 97%