missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,4-Dichlor-7-isochinolinsulfonylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,4-Dichloro-7-isoquinolinesulfonyl Chloride |
| CAS | 223671-80-5 |
| Summenformel | C9 H4 Cl3 N O2 S |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H4Cl3NO2S/c10-8-4-13-9(11)7-3-5(16(12,14)15)1-2-6(7)8/h1-4H |
| SMILES | Clc1cnc(Cl)c2cc(ccc12)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-Name | 1,4-Dichlorisochinolin-7-Sulfonylchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 296.56 |
| Formelmasse | 294.9028 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?