Learn More
1,4-Dichlorbenzol, TRC
Artikelnummer. 30371367
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30371367 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30371367 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43187550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dichlorobenzene
CAS 106-46-7
Summenformel C6 H4 Cl2
Menge 50 g
Synonym Benzene, p-dichloro- (8CI), 1,4-Dichlorobenzene, Di-chloricide, Dichlorocide, Evola, NSC 36935, PDB, Paradi, Paradichlorobenzene, Paradow, Paramoth, Persia-Perazol, Santochlor, p-Chlorophenyl chloride, p-Dichlorobenzene, para-Dichlorobenzene
InChI-Formel InChI=1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
SMILES Clc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-Name 1,4-Dichlorbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 147
Formelmasse 145.969