Learn More
1,4-Dichlorophthalazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11916611 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11916611 5 g Glasflasche 5 Gramm
11906611 1 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11916611 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 155090050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10-7-4752 | C8H4Cl2N2 | 199.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10-7-4752
InChI-Schlüssel ODCNAEMHGMYADO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1,4-Dichlorphthalazin
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Dichlorophthalazine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 163.6°C to 163.8°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H4Cl2N2
Menge 5 g
Synonym phthalazine, 1,4-dichloro, ccris 6799, 1,4-dichloro-phthalazine, unii-0ow60266ko, 1,4-dichlorophthalazine, dichlorophthalazine, 1,4-dichloropthalazine, 1,4-dichorophthalazine, pubchem23238, 1,4-dichlorophtalazine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NN=C2Cl)Cl
Molekulargewicht (g/mol) 199.03
PubChem CID 78490
Formelmasse 199.04
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Crystalline Powder or Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 1,4-Dichlorophthalazine, 98%