Learn More
1,4-Diethylbenzol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10559240 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10559240 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10182520 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10559240 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 114150050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 105-05-5 | C10H14 | 134.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-05-5
Summenformel C10H14
Molekulargewicht (g/mol) 134.22
MDL-Nummer MFCD00009264
InChI-Schlüssel DSNHSQKRULAAEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-diethylbenzene, benzene, 1,4-diethyl, p-ethylethylbenzene, benzene, p-diethyl, para-diethylbenzene, unii-0psm16x42d, acmc-1bu3z, dsstox_cid_6711, dsstox_rid_78192, dsstox_gsid_26711
PubChem CID 7734
ChEBI CHEBI:34062
IUPAC-Name 1,4-Diethylbenzol
SMILES CCC1=CC=C(CC)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Diethylbenzene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -43°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 184°C
Flammpunkt 56°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H4(C2H5)2
Brechungsindex 1.4935 to 1.4955
Menge 5 mL
Beilstein 05, 426
Relative Dichte 0.86
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in benzene and carbon tetrachloride,miscible with ethanol,ether and acetone
Formelmasse 134.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Diethylbenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.