Learn More
1,4-Diethylbenzol, TRC
Artikelnummer. 30379933
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30379933 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379933 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4437901G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Diethylbenzene
CAS 105-05-5
Summenformel C10 H14
Menge 1 g
Synonym Benzene, p-diethyl- (8CI), p-Xylene, α,α'-dimethyl- (7CI), 1,4-Diethylbenzene, p-Diethylbenzene, p-Ethylethylbenzene
InChI-Formel InChI=1S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCc1ccc(CC)cc1
IUPAC-Name 1,4-Diethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 134.22
Formelmasse 134.1096