Learn More
1,4-Dihydro-3-nitro-4-oxo-imidazo[5,1-c][1,2,4]triazin-8-carboxamid, TRC
Artikelnummer. 30361470
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30361470 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30361470 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9880585MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dihydro-3-nitro-4-oxo-imidazo[5,1-c][1,2,4]triazine-8-carboxamide
CAS 287964-59-4
Summenformel C6 H4 N6 O4
Menge 5 mg
Synonym 1,4-Dihydro-3-nitro-4-oxo-imidazo[5,1-c][1,2,4]triazine-8-carboxamide, Imidazo[5,1-c][1,2,4]triazine-8-carboxamide, 1,4-dihydro-3-nitro-4-oxo-
InChI-Formel InChI=1S/C6H4N6O4/c7-3(13)2-4-9-10-5(12(15)16)6(14)11(4)1-8-2/h1,9H,(H2,7,13)
SMILES NC(=O)c1ncn2C(=O)C(=NNc12)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 3-Nitro-4-oxo-1H-imidazo[5,1-c][1,2,4]triazin-8-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 224.134
Formelmasse 224.029