Learn More
1,4-Diidobenzol, TRC
Artikelnummer. 30375294
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30375294 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30375294 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD46607550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Diidobenzene
CAS 624-38-4
Summenformel C6H4I2
Menge 50 g
Synonym p-Diiodo-benzene, 4-Iodophenyl Iodide, NSC 6297, p-Diiodobenzene, p-Phenylene Diiodide
InChI-Formel InChI=1S/C6H4I2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
SMILES Ic1ccc(I)cc1
IUPAC-Name 1,4-Diiodbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 329.9
Formelmasse 329.8402