Learn More
1,4-Diiod-2,5-dimethylbenzol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10272532
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10272532 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10272532 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB13663DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Diiodo-2, 5-dimethylbenzene
CAS 1124-08-9
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Menge 1 g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C8H8I2
Strukturformel I2C6H2(CH3)2
MDL-Nummer MFCD00829126
Synonym 2,5-diiodo-p-xylene, benzene,1,4-diiodo-2,5-dimethyl, 2,5-diiodo-rho-xylene, maybridge1_002567, 1,4-bis iodanyl-2,5-dimethyl-benzene
InChI-Schlüssel WJYYUEQVECTILJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(I)=C(C)C=C1I
IUPAC-Name 1,4-Diiod-2,5-Dimethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 357.96
PubChem CID 2736171
Formelmasse 357.95
Reinheit (%) 97%