Learn More
1,4-Diiodctafluorbutan, 97 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495277 25 g 25 Gramm
11485277 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495277 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22660.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 375-50-8 | C4F8I2 | 453.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 375-50-8
Summenformel C4F8I2
Molekulargewicht (g/mol) 453.84
MDL-Nummer MFCD00042263
InChI-Schlüssel JILAKKYYZPDQBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diiodooctafluorobutane, octafluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-diiodoperfluorobutane, perfluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-diiodo octafluorobutane, butane, 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodo, acmc-1aigi, i cf2 4i, 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodo-butane
PubChem CID 78993
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,4-Octafluoro-1,4-Diiodbutan
SMILES FC(F)(I)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Diiodooctafluorobutane
Namenshinweis stabilized with copper
Schmelzpunkt -9°C
Dichte 2.487
Siedepunkt 85°C (100 mmHg)
Strukturformel I(CF2)4I
Brechungsindex 1.4294
Menge 25 g
Beilstein 1777548
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 453.84
Reinheit (%) 97%