Learn More
1,4-Diiodotetrafluorobenzene, TRC
Artikelnummer. 30377574
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30377574 50 mg
30377232 500 mg
30374352 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30377574 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD46607850MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 392-57-4
Summenformel C6F4I2
Molekulargewicht (g/mol) 401.86
IUPAC-Name 1,2,4,5-tetrafluoro-3,6-diiodobenzene
SMILES Fc1c(F)c(I)c(F)c(F)c1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Diiodotetrafluorobenzene
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6F4I2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
Formelmasse 401.8025