Learn More
1,4-Diisocyanatobutan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,4-Diisocyanatobutane |
| CAS | 4538-37-8 |
| Summenformel | C6H8N2O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1,4-Diisocyanatobutane, 1,4-Butanediol Diisocyanate, 1,4-Butylene Diisocyanate, 1,4-Tetramethylenediisocyanate, Butane 1,4-diisocyanate, Butylenediisocyanate, Isocyanic acid, tetramethylene ester (6CI, 7CI, 8CI), NSC 510650, Tetramethylene Diisocyanate, Tetramethylene Isocyanate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H8N2O2/c9-5-7-3-1-2-4-8-6-10/h1-4H2 |
| SMILES | O=C=NCCCCN=C=O |
| IUPAC-Name | 1,4-Diisocyanatobutan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 140.14 |
| Formelmasse | 140.06 |