Learn More
1,4-Diisopropylbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349789
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11349789 25 g 25 Gramm
11359789 100 g -
11369789 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349789 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22871.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 100-18-5 | C12H18 | 162.28 g/mol
1,4-Diisopropylbenzene is used as an intermediate for the synthesis of stabilizers, polymers, synthetic lubricants and hydroperoxides. It is also used in the trivalent actinide-lanthanide separation by phosphorus reagent extraction from aqueous komplexes (TALSPEAK) process for separating trivalent lanthanides from trivalent actinide cations. It finds application in nuclear fuel reprocessing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Diisopropylbenzol wird als Zwischenprodukt für die Synthese von Stabilisatoren, Polymeren, synthetischen Schmierstoffen und Hydroperoxiden verwendet. Dient auch zur Trennung dreiwertiger Lanthanoide von dreiwertigen Aktinoid-Kationen durch Phosphor-Reagenzextraktion aus wässrigen Komplexen (TALSPEAK). Wird auch bei der Wiederaufbereitung nuklearer Brennstoffe genutzt.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ether, Aceton und Benzol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-18-5
Summenformel C12H18
Molekulargewicht (g/mol) 162.28
MDL-Nummer MFCD00008892
InChI-Schlüssel SPPWGCYEYAMHDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzene, benzene, p-diisopropyl, benzene, 1,4-bis 1-methylethyl, para-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzol, 1,4-bis 1-methylethyl benzene, unii-5m62031nzp, 1,4-di propan-2-yl benzene, dsstox_cid_6652
PubChem CID 7486
IUPAC-Name 1,4-Di(propan-2-yl)benzol
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Diisopropylbenzene
Schmelzpunkt -17°C
Dichte 0.857
Siedepunkt 210°C
Flammpunkt 76°C (170°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.489
Menge 25 g
Beilstein 1854739
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether,acetone and benzene. Insoluble in water.
Formelmasse 162.27
Reinheit (%) 99%