Learn More
1,4-Dimethoxynaphthalin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428046
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428046 25 g 25 Gramm
11408046 1 g 1 Gramm
11418046 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428046 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14095.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10075-62-4 | C12H12O2 | 188.226 g/mol
1,4-Dimethoxynaphthalene may be used as a reference molecule during the synthesis, separation and analysis of derivatized naphthalenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Dimethoxynaphthalin kann während der Synthese, Trennung und Analyse von derivatisierten Naphthalinen als Referenzmolekül verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10075-62-4
Summenformel C12H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.226
MDL-Nummer MFCD00052378
InChI-Schlüssel FWWRTYBQQDXLDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 82337
IUPAC-Name 1,4-Dimethoxynaphthalin
SMILES COC1=CC=C(C2=CC=CC=C21)OC
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,4-Dimethoxynaphthalene
Schmelzpunkt 84°C to 85°C
Menge 25 g
Beilstein 2048082
Synonym naphthalene, 1,4-dimethoxy, 1,4-dimethoxy-naphthalene, maybridge1_003006, naphthalene,4-dimethoxy, acmc-1c6fs, 1,4-dimethoxy naphthalene, naphthalene,1,4-dimethoxy, 1,4-dimethoxynaphthalene, 1,4-dimethoxynaphthalene, for fluorescence, fluorescent marker hplc
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 188.23
Reinheit (%) 96%