Learn More
(1,4-dimethylpiperazin-2-yl)methylamin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10803001
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10803001 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10149679 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10038319 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10803001 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC13813CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 131922-07-1
Summenformel C7H17N3
Molekulargewicht (g/mol) 143.234
InChI-Schlüssel DKFODFYKOIZTMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methanamine, 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methylamine, 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methyl amine, 1-1,4-dimethyl-2-piperazinyl methanamine, 1-1,4-dimethylpiperazin-2-yl methanamine
PubChem CID 10464433
IUPAC-Name (1,4-Dimethylpiperazin-2-yl)methanamin
SMILES CN1CCN(C(C1)CN)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1, 4-dimethylpiperazin-2-yl)methylamine
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 143.23
Reinheit (%) 97%