Learn More
1,4-Dimethylpiperazin-2-Carboxylsäure Dihydrochlorid, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1, 4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 231.12 |
| Reinheit (%) | 95% |