Learn More
1,4-Dimethylpiperazin-2-Carboxylsäure Dihydrochlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4391328
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10892611
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC13851CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 1174064-55-1
Summenformel C7H16Cl2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 231.117
InChI-Schlüssel UPJQXMOMHHDOSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid,dihydrochloride, 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid, chloride, chloride, 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid-hydrogen chloride 1/2
PubChem CID 45594293
IUPAC-Name 1,4-Dimethylpiperazin-2-carbonsäure;dihydrochlorid
SMILES CN1CCN(C(C1)C(=O)O)C.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 231.12
Reinheit (%) 95%