Learn More
1,4-Dimethylpyrrolidin-2-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,4-Dimethylpyrrolidin-2-one |
| CAS | 2555-04-6 |
| Summenformel | C6 H11 N O |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 1,4-Dimethyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-4-methyl-2-pyrrolidone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H11NO/c1-5-3-6(8)7(2)4-5/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1CN(C)C(=O)C1 |
| IUPAC-Name | 1,4-Dimethylpyrrolidin-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 113.158 |
| Formelmasse | 113.084 |