Learn More
1,4-Dimethylpyrrolidin-2-on, TRC
Artikelnummer. 30379569
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30379569 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379569 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD495685100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dimethylpyrrolidin-2-one
CAS 2555-04-6
Summenformel C6 H11 N O
Menge 100 mg
Synonym 1,4-Dimethyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-4-methyl-2-pyrrolidone
InChI-Formel InChI=1S/C6H11NO/c1-5-3-6(8)7(2)4-5/h5H,3-4H2,1-2H3
SMILES CC1CN(C)C(=O)C1
IUPAC-Name 1,4-Dimethylpyrrolidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 113.158
Formelmasse 113.084