Learn More
1,4-Dinitrobenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404270
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11404270 5 g 5 Gramm
11414270 25 g 25 Gramm
11424270 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11404270 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10293.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.30 €
    41.65 € / 5 Gramm
    Sparen 4.65 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 100-25-4 | C6H4N2O4 | 168.108 g/mol
1,4-Dinitrobenzene is used in a study to evaluate the ionization mechanism and solvent effect by novel atmospheric pressure photoionization mass spectrometry in negative ion mode for analysis of some compounds. 1,4-Dinitrobenzene can be used in synthesis of dyes and dye intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Dinitrobenzol wird in einer Studie zur Bewertung des Ionisierungsmechanismus und der Lösungsmittelwirkung durch neuartige Atmosphärendruck-Photoionisations-Massenspektrometrie im negativen Ionenmodus für die Analyse einiger Verbindungen verwendet. 1,4-Dinitrobenzol kann zur Synthese von Farbstoffen und Farbstoffintermediaten verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (0.8 g/l) bei 20 °C.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Alkalimetallen, Oxidationsmitteln und Salpetersäure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-25-4
Summenformel C6H4N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 168.108
MDL-Nummer MFCD00007314
InChI-Schlüssel FYFDQJRXFWGIBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dinitrobenzene, benzene, 1,4-dinitro, benzene, p-dinitro, dithane a-4, dinitrobenzene, p, dinitrobenzene, para, ccris 3092, 1,4-dinitro-benzene, 1,4-dinitrobenzene, analytical standard, para-dinitrobenzene
PubChem CID 7492
ChEBI CHEBI:51398
IUPAC-Name 1,4-Dinitrobenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Specifica
Chemischer Name oder Material 1,4-Dinitrobenzene
Schmelzpunkt 172°C to 176°C
Dichte 1.625
Siedepunkt 299°C
Flammpunkt 150°C (302°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3443
Beilstein 1105828
Merck Index 14,3273
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (0.8g/L) at 20°C.
Formelmasse 168.11
Reinheit (%) ≥98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Dinitrobenzene
Avvertenza
  • Gefahr
Categoria di pericolo
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Consigli di prudenza
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dinitrobenzene
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.