Learn More
1,4-Dioxan Anhydrous, Honeywell™ Riedel de-Haen
Artikelnummer. 15827391
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15827391 100 mL 100 Milliliter
15837391 1 L 1 Liter
2 options
Artikelnummer. 15827391
Marke: Honeywell Riedel-de Haën 66222100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Contain less that 50 ppm water. Honeywell™ Riedel de-Haen Anhydrous Solvents are packaged in specially designed septum-sealed bottles to maintain low water content and ensure product integrity.
  • Diese Lösungsmittel werden speziell für eine Wasserspezifikation von weniger als 50 ppm (<0,0050 %) hergestellt.
  • Viele Lösungsmittel gehen weit darüber hinaus und werden routinemäßig auf weniger als 5 ppm (<0,0005 %) reduziert.
  • Alle Verpackungsschritte und -materialien sind speziell darauf ausgelegt, die Trockenheit der Lösungsmittel zu erhalten und die Produktintegrität zu gewährleisten. Vor dem Befüllen werden die braunen Glasflaschen im Ofen getrocknet, um alle Spuren von Wasser zu entfernen, dann unter trockenem Stickstoff befüllt und mit einer speziellen Kappe verschlossen.
  • Der Wassergehalt selbst wird durch die coulometrische Karl Fischer-Analyse (Hydranal™) streng kontrolliert, und die aktuellen Ergebnisse sind auf dem Etikett aufgedruckt.
  • Diese Linie wird in speziell entwickelten Flaschen mit Septumversiegelung verpackt, um einen niedrigen Wassergehalt zu erhalten und die Produktintegrität zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-91-1
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00006571
InChI-Schlüssel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-Name 1,4-Dioxan
SMILES C1COCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dioxan
Dichte 1.03 g/cm3 (20°C)
Menge 100 mL
Flammpunkt 11°C
Verpackung Septumversiegelte Flasche
UN-Nummer 1165
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) >99.9%