Learn More
Riedel-de Haën 1,4-Dioxan
Artikelnummer. 15925660
Change view
Click to view available options
Menge:
7 L
Packungsgröße:
7 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15925660 7 L 7 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15925660 Lieferant Riedel-de Haën Lieferanten-Nr. 331477L
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
1,4-Dioxan, Puriss. pa, ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 % (GC).
  • ACS-Lösungsmittel für den allgemeinen Gebrauch.
  • Preisgünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese.
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC.
  • Abweichungen und Abnahmeprobleme sind auf Verunreinigungen durch Lösungsmittel zurückzuführen.
  • Alle Lösungsmittel werden geprüft, um die ACS-Spezifikationen für den allgemeinen Gebrauch zu erfüllen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dioxane
pH 6 to 8 at 500 g/l (20°C)
Schmelzpunkt 12°C
CAS 123-91-1
Farbe Farblos
CAS Max. % ≤100.00%
Dichte 1.031 to 1.034 g/cm3 (20°C)
Menge 7 L
Flammpunkt 22.5 %(V)
Verpackung Mehrweg-Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie Puriss. p.a.
Summenformel C4H8O2
Strukturformel C4H8O2
Dampfdruck 36 hPa (20°C)
MDL-Nummer MFCD00006571
Viskosität 1.27 mPa.s (20°C)
UN-Nummer UN1165
Beilstein 102551
Synonym Diethylene oxide, Dioxane
Siedepunkt 100°C to 102°C (1.013 hPa)
InChI-Schlüssel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCO1
IUPAC-Name 1,4-Dioxan
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
Reinheit (%) ≥99.50%
Güte ACS