Learn More
1,4-Dioxan-2,3-diol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11916211 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 11916211
Marke: Thermo Scientific Acros 438370050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Dioxane-2, 3-diol
Schmelzpunkt 92°C to 94°C
CAS 4845-50-5
CAS Min. % 97.5
Farbe Weiß
CAS Max. % 100.0
Menge 5 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Prozentgehaltsbereich 98%
Summenformel C4H8O4
MDL-Nummer MFCD00006572
Synonym 2,3-dihydroxy-1,4-dioxane, p-dioxane-2,3-diol, 2,3-dihydroxy-1,4-dioxan, dioxanediol, 1,3-diol, 1,4dioxane-2,3-diol, acmc-1al8g, dsstox_cid_18824, dsstox_rid_79404, dsstox_gsid_38824
InChI-Schlüssel YLVACWCCJCZITJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC1OCCOC1O
IUPAC-Name 1,4-Dioxan-2,3-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 120.10
PubChem CID 96170
Formelmasse 120.11
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dioxane-2,3-diol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.