Learn More
1,4-Dioxan-2,5-dion, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10223612
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10223612 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10101132 50 g Bernsteinfarbene Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10223612 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01616EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 502-97-6
Summenformel C4H4O4
Molekulargewicht (g/mol) 116.07
MDL-Nummer MFCD00081108
InChI-Schlüssel RKDVKSZUMVYZHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycolide, glycollide, unii-yrz676pgu6, p-dioxane-2,5-dione, yrz676pgu6, acmc-1aybf, 1,4-dioxan-2,5-dione, 2,5-dioxo-1,4-dioxane, p-dioxane-2,5-dione 8ci
PubChem CID 65432
IUPAC-Name 1,4-Dioxan-2,5-Dion
SMILES O=C1COC(=O)CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Dioxane-2, 5-dione
CAS Min. % 97.0
Menge 10 g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 97%
Formelmasse 116.07
Reinheit (%) 97%