Learn More
1,4-Dioxan-2,5-dion, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1, 4-Dioxane-2, 5-dione |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Menge | 10 g |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Formelmasse | 116.07 |
| Reinheit (%) | 97% |