Learn More
1,4-Dioxan-2,5-Dion, TRC
Artikelnummer. 30386122
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30386122 100 mg
30373821 5 g
30383258 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30386122 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD485883100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 502-97-6
Summenformel C4H4O4
Molekulargewicht (g/mol) 116.07
Synonym Glycolide S, Glycollide, Glycolide
SMILES O=C1COC(=O)CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dioxane-2,5-dione
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H4O4/c5-3-1-7-4(6)2-8-3/h1-2H2
Formelmasse 116.011