Learn More
1,4-Dioxan, 99.5 %, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10613722 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10613722 1 L Glasflasche 1 Liter
10267210 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10613722 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 268340010
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 123-91-1, C4H8O2, 88.106 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-91-1
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00006571
InChI-Schlüssel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-Name 1,4-Dioxan
SMILES C1COCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Dioxane
Schmelzpunkt 12.0°C
Extinktion 1 cm cell vs HPLC-grade water, 1 cm cell vs HPLC-grade water at 0 nm, 0.03 max. at 270nm, 0.05 max. at 260nm, 0.075 max. at 250nm, 0.125 max. at 240nm, 0.22 max. at 230nm, 0.4 max. at 220nm, 1 max. at 218nm
CAS Min. % 99.4
Farbe Braun bis gelb
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.0340g/mL
Menge 1 L
Flammpunkt 12°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Lösung
Brechungsindex 1.4205 to 1.4220
Rückstand nach Verdampfung 0.0002 % max.
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Relative Dichte 1.034
Viskosität 1.32 mPa.s (20°C)
Wasser 0.025% Max.
Beilstein 19, 3
Fieser 01,333
Merck Index 15, 3328
Umweltfreundliche Eigenschaften ACT Ecolabel (Silver)
Siedepunkt 101.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, ether and other common organic solvents
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) 99.5%
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dioxane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dioxane