Learn More
1,4-Dioxan, 99 %, für die Biochemie, stabilisiert, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12685047 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12685047 1 L AcroSeal™ Glasflasche 1 Liter
12673590 2.5 L AcroSeal™ Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12685047 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 447060010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.05 €
    89.20 € / 1 Liter
    Sparen 7.85 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-91-1
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
InChI-Schlüssel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-Name 1,4-Dioxan
SMILES C1COCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Dioxane
Schmelzpunkt 12.0°C
Extinktion 0.05 max. at 295nm, 0.1 max. at 275nm, 0.5 max. at 250nm
Dichte 1.0340g/mL
Menge 1 L
Flammpunkt 12°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Brechungsindex 1.4205 to 1.4220
Prozentgehaltsbereich 99%
Relative Dichte 1.034
Viskosität 1.32 mPa.s (20°C)
Siedepunkt 101.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, ether and other common organic solvents
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) 99%
Güte Biochemie