Learn More
1,4-Dioxan, Reagenzienqualität, ≥99 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15687800 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 l
10 l
20 l
6 x 1 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Liter
2.50 Liter
20 Liter
500 Milliliter
6 Stück
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15687800 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
15667800 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
15697800 6 x 1 l Glasflasche 6 Stück
15657800 10 l Edelstahlkanne 10 Liter
15677800 20 l Edelstahlkanne 20 Liter
5 options
Artikelnummer. 15687800
Marke: Honeywell Research Chemicals D201863500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, ≥99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-91-1
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00006571
InChI-Schlüssel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-Name 1,4-Dioxan
SMILES C1COCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dioxane
pH 6 to 8 (at 500.00g/L 20°C)
Schmelzpunkt 12°C
Farbe Farblos
Dichte 1.034g/mL at 25°C
Siedepunkt 100°C to 102°C (1013 hPa)
Menge 500 mL
Explosionsgrenze 0.22
Flammpunkt 12°C (53.6°F)
Zündpunkt 356°F
Geruch Aromatic
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 27mmHg (20°C), 40mmHg (25°C)
UN-Nummer UN1165
Beilstein 102551
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water
Formelmasse 88.11g/mol
Reinheit (%) ≥99%