Learn More
1,4-Dioxan, ≥ 99 %, stab. mit ca. 5-10 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432257
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11432257 500 g 500 Gramm
11442257 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14188.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
1,4-Dioxane is used as a stabilizer for 1,1,1-trichloroethane and chlorinated solvents. It acts as a solvent for cellulose acetate, ethyl cellulose, benzyl cellulose, resins, oils, waxes, dyes, other organic and inorganic compounds. It acts as a substitute for tetrahydrofuran due to its higher boiling point and lower toxicity. Further, it is used as an internal standard for proton NMR spectroscopy in deuterium oxide. It plays an important role in liquid scintillation counting in biological procedures, and as a wetting and dispersing agent in textile processing. It is involved in the preparation of dimethylmagnesium by reacting with methylmagnesium bromide, and in the preparation of histological sections for microscopic examination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Dioxan wird als Stabilisator für 1,1,1-Trichlorethan und chlorierte Lösungsmittel verwendet. Es dient als Lösungsmittel für Celluloseacetat, Ethylcellulose, Benzylcellulose, Harze, Öle, Wachse, Farbstoffe sowie andere organische und anorganische Verbindungen. Es dient aufgrund seines höheren Siedepunktes und seiner geringeren Toxizität als Ersatz für Tetrahydrofuran. Darüber hinaus wird es als interner Standard für die Protonen-NMR-Spektroskopie in Deuteriumoxid verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Flüssigszintillationszählung in biologischen Verfahren und als Benetzungs- und Dispergiermittel bei der Textilverarbeitung. Es ist an der Vorbereitung von Dimethylmagnesium durch Reaktion mit Methylmagnesiumbromid und an der Vorbereitung histologischer Abschnitte für die mikroskopische Untersuchung beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, organischen Lösungsmitteln, aromatischen Kohlenwasserstoffen und Ölen.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Sauerstoff, Oxidationsmitteln, Halogenen, Reduktionsmitteln, Perchloraten und Trimethylaluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-91-1
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00006571
InChI-Schlüssel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-Name 1,4-Dioxan
SMILES C1COCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dioxane
Schmelzpunkt 11.8°C
Namenshinweis stabilized with ≈5 to 10ppm BHT
Dichte 1.034
Menge 500 g
Geruch Ether-like
Brechungsindex 1.422
UN-Nummer UN1165
Beilstein 102551
Merck Index 14,3300
Siedepunkt 100°C to 102°C
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,organic solvents,aromatic hydrocarbons and oils.
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dioxane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-dioxane